Ammoniumsulfat 2.3 mol/l in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat

01938.3000 01938.5000 01938.6000
KRAF01938.3000EA 0 EUR
KRAF01938.3000 KRAF01938.5000 KRAF01938.6000
Ammoniumsulfat 2.3 mol/l in wässriger Lösung
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR