Arsen-Standardlösung, 5000 mg/L As in 0,5 M Salpetersäure (aus As2O3) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
02192.2000
KRAF02192.2000EA 135 EUR
KRAF02192.2000
Arsen-Standardlösung, 5000 mg/L As in 0,5 M Salpetersäure (aus As2O3) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards
Rückführbar auf NIST
Standards: Rückführbar auf NIST