Bromphenolblau 0,1% in Ethanol
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
03018.3000
03018.1000
03018.0000
03018.2000
KRAF03018.3000EA
130
EUR
KRAF03018.3000
KRAF03018.1000
KRAF03018.0000
KRAF03018.2000
Bromphenolblau 0,1% in Ethanol
Bromphenolblau
Formel:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005875 CAS-Nummer: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 UN: 1170 ADR: 3,II |