Neßler-Reagenz
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
03036.1000
KRAF03036.1000EA
64
EUR
KRAF03036.1000
Neßler-Reagenz
Neßler-Reagenz
Molecular Weight:
786,4 g/mol Siedepunkt: 356,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –38,9 °C Dichte: 13,6 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00049656 CAS-Nummer: 7783-33-7 EINECS: 231-990-4 UN: 2922 ADR: 8,II Merck Index: 12,07862 |