Natriumthiosulfat 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
03046.3000 03046.6020 03046.5020 03046.5400 03046.6400
KRAF03046.3000EA 41.8 EUR
KRAF03046.3000 KRAF03046.6020 KRAF03046.5020 KRAF03046.5400 KRAF03046.6400
Natriumthiosulfat 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844