Schwefelsäure 96% 96, extra_pure

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

03062.4000 03062.3000 03062.3700 03062.4700 03062.5020 03062.7125 03062.2000
KRAF03062.4000EA 56.8 EUR
KRAF03062.4000 KRAF03062.3000 KRAF03062.3700 KRAF03062.4700 KRAF03062.5020 KRAF03062.7125 KRAF03062.2000
Schwefelsäure 96% 96, extra_pure
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR