Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
03066.5200
03066.6400
03066.3000
03066.5020
03066.5300
03066.6020
03066.7020
03066.5400
KRAF03066.5200EA
0
EUR
KRAF03066.5200
KRAF03066.6400
KRAF03066.3000
KRAF03066.5020
KRAF03066.5300
KRAF03066.6020
KRAF03066.7020
KRAF03066.5400
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98.08 g/mol Siedepunkt: 330 Schmelzpunkt: 10.38 Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...