Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution

Lieferant: Bernd Kraft

03066.5200 03066.6400 03066.3000 03066.5020 03066.5300 03066.6020 03066.7020 03066.5400
KRAF03066.5200EA 0 EUR
KRAF03066.5200 KRAF03066.6400 KRAF03066.3000 KRAF03066.5020 KRAF03066.5300 KRAF03066.6020 KRAF03066.7020 KRAF03066.5400
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR