Bromkresolpurpur 0,4 g/l in Ethanol

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein

03092.0000 03092.0700 03092.1700
KRAF03092.0000EA 0 EUR
KRAF03092.0000 KRAF03092.0700 KRAF03092.1700
Bromkresolpurpur 0,4 g/l in Ethanol
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
UN: 1170
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR