Calciumchlorid 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Chlorcalcium

03121.1000 03121.2000 03121.3000 03121.4000
KRAF03121.1000EA 0 EUR
KRAF03121.1000 KRAF03121.2000 KRAF03121.3000 KRAF03121.4000
Calciumchlorid 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR