Natriumthiosulfat 0.02 mol/l (0.02 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
03166.5000 03166.3000 03166.5400 03166.6000 03166.6400
KRAF03166.5000EA 140 EUR
KRAF03166.5000 KRAF03166.3000 KRAF03166.5400 KRAF03166.6000 KRAF03166.6400
Natriumthiosulfat 0.02 mol/l (0.02 N) aqueous solution
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844