Natriumthiosulfat 0.22 mol/l (0.22 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
03167.3000 03167.7000 03167.4000 03167.6000
KRAF03167.3000EA 86.5 EUR
KRAF03167.3000 KRAF03167.7000 KRAF03167.4000 KRAF03167.6000
Natriumthiosulfat 0.22 mol/l (0.22 N) aqueous solution
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844