Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in Wasser (aus NaCl) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03183.2000
KRAF03183.2000EA 45.3 EUR
KRAF03183.2000
Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in Wasser (aus NaCl) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Natrium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST