Schwefelsäure 46 - 47%, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

03189.3000 03189.4000 03189.5020 03189.6020 03189.7020
KRAF03189.3000EA 61 EUR
KRAF03189.3000 KRAF03189.4000 KRAF03189.5020 KRAF03189.6020 KRAF03189.7020
Schwefelsäure 46 - 47%, reinst
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR