Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) aqueous solution

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Potassiumchloride

03224.3000 03224.1000 03224.5020 03224.6020 03224.6400 03224.6000
KRAF03224.3000EA 38.4 EUR
KRAF03224.3000 KRAF03224.1000 KRAF03224.5020 KRAF03224.6020 KRAF03224.6400 KRAF03224.6000
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR