Ammoniaklösung 3 mol/l (3 N)

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

03274.3000 03274.4000 03274.5020
KRAF03274.3000EA 146 EUR
KRAF03274.3000 KRAF03274.4000 KRAF03274.5020
Ammoniaklösung 3 mol/l (3 N)
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR