Ammonium-Stickstoff-Standardlösung, 1.000 mg/l NH4 (als N) in Wasser (aus (NH4)Cl)
Lieferant: Bernd Kraft
03292.3000
03292.2000
KRAF03292.3000EA
93.2
EUR
KRAF03292.3000
KRAF03292.2000
Ammonium-Stickstoff-Standardlösung, 1.000 mg/l NH4 (als N) in Wasser (aus (NH4)Cl)
Standards
Kationischer Standards
Ammonium-Standards