Bromkresolgrün 0,1% in Ethanol

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

03317.1000
KRAF03317.1000EA 51.5 EUR
KRAF03317.1000
Bromkresolgrün 0,1% in Ethanol
Bromkresolgrün
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
UN: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR