Silicium-Standardlösung
Lieferant: Bernd Kraft
03340.5020
03340.3000
03340.4000
03340.6020
KRAF03340.5020EA
162
EUR
KRAF03340.5020
KRAF03340.3000
KRAF03340.4000
KRAF03340.6020
Silicium-Standardlösung
Standards
Kationischer Standards
Silizium-Standards
Natriumsilicat in Wasser kann zur Bestimmung von Kieselsäure in demineralisiertem Wasser eingesetzt werden.