Silicium-Standardlösung
Lieferant: Bernd Kraft
03340.5020 03340.3000 03340.4000 03340.6020
KRAF03340.5020EA 162 EUR
KRAF03340.5020 KRAF03340.3000 KRAF03340.4000 KRAF03340.6020
Silicium-Standardlösung
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards
Natriumsilicat in Wasser kann zur Bestimmung von Kieselsäure in demineralisiertem Wasser eingesetzt werden.