Bismut-Standardlösung, 1000 mg/L Bi in 1 M Salpetersäure (aus Bi(NO3)3.5H2O) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03346.2000
KRAF03346.2000EA 45.3 EUR
KRAF03346.2000
Bismut-Standardlösung, 1000 mg/L Bi in 1 M Salpetersäure (aus Bi(NO3)3.5H2O) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST