Antimon-Standardlösung, 1.000 mg/L Sb in 5 M Salzsäure (aus SbCl₃) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03351.2000
KRAF03351.2000EA 45.3 EUR
KRAF03351.2000
Antimon-Standardlösung, 1.000 mg/L Sb in 5 M Salzsäure (aus SbCl₃) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Antimon-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST