Bor-Standardlösung, 1000 mg/l B in Wasser (aus B(OH₃)) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03357.2000
KRAF03357.2000EA 45.3 EUR
KRAF03357.2000
Bor-Standardlösung, 1000 mg/l B in Wasser (aus B(OH₃)) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Bor-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST