Blei-Standardlösung, 1.000 mg/L Pb in 0,5 M Salpetersäure (aus Pb) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03360.2000
KRAF03360.2000EA 45.3 EUR
KRAF03360.2000
Blei-Standardlösung, 1.000 mg/L Pb in 0,5 M Salpetersäure (aus Pb) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Blei-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST