Silicium-Standardlösung, 1000 mg/L Si in 2 M Natronlauge (aus SiCl4) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03395.2000
KRAF03395.2000EA 45.3 EUR
KRAF03395.2000
Silicium-Standardlösung, 1000 mg/L Si in 2 M Natronlauge (aus SiCl4) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST