Phenolphthalein 0,1% methanol
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon
03456.1700
03456.3700
03456.2700
03456.4700
KRAF03456.1700EA
28.8
EUR
KRAF03456.1700
KRAF03456.3700
KRAF03456.2700
KRAF03456.4700
Phenolphthalein 0,1% methanol
Phenolphthalein
Formel:
C₂₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 318.33 g/mol Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005913 CAS-Nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 UN: 1230 ADR: 3 II Merck Index: 14,07243 |