Silber-Standardlösung, 1000 mg/L Ag in 0,5 M Salpetersäure (aus AgNO₃) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03499.2700
KRAF03499.2700EA 45.3 EUR
KRAF03499.2700
Silber-Standardlösung, 1000 mg/L Ag in 0,5 M Salpetersäure (aus AgNO₃) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Silber-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST