Tantal-Standardlösung, 1000 mg/L Ta in 1 M Flußsäure (aus TaCl5) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03520.2000
KRAF03520.2000EA 375 EUR
KRAF03520.2000
Tantal-Standardlösung, 1000 mg/L Ta in 1 M Flußsäure (aus TaCl5) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Tantal-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST