Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 2 M Salzsäure (aus H2PtCl6) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03537.0000
KRAF03537.0000EA 257 EUR
KRAF03537.0000
Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 2 M Salzsäure (aus H2PtCl6) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Platin-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST