Schwefelsäure 2 mol/l (4 N) aqueous solution

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

03582.6020 03582.2000 03582.3000 03582.5020
KRAF03582.6020EA 204 EUR
KRAF03582.6020 KRAF03582.2000 KRAF03582.3000 KRAF03582.5020
Schwefelsäure 2 mol/l (4 N) aqueous solution
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR