2-Chlorphenol
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
03593.3700
KRAF03593.3700EA 98.2 EUR
KRAF03593.3700
2-Chlorphenol
2-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75…76 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002159
CAS-Nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173