Kupfer-Standardlösung, 5000 mg/L Cu in 1 M Salpetersäure (aus Cu(NO3)2.3H2O) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03611.2000
KRAF03611.2000EA
135
EUR
KRAF03611.2000
Kupfer-Standardlösung, 5000 mg/L Cu in 1 M Salpetersäure (aus Cu(NO3)2.3H2O) Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Kupfer-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST