Magnesium-Standardlösung, 1000 mg/L Mg in 0,5 M Salpetersäure (aus Mg(NO3)2.6H2O) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03617.2000
KRAF03617.2000EA 45.3 EUR
KRAF03617.2000
Magnesium-Standardlösung, 1000 mg/L Mg in 0,5 M Salpetersäure (aus Mg(NO3)2.6H2O) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Magnesium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST