Mangan-Standardlösung, 5000 mg/L Mn in 1 M Salpetersäure (aus Mn(NO3)2.4H2O) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03619.2000
KRAF03619.2000EA
135
EUR
KRAF03619.2000
Mangan-Standardlösung, 5000 mg/L Mn in 1 M Salpetersäure (aus Mn(NO3)2.4H2O) Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Mangan-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST