Mangan-Standardlösung, 1000 mg/L Mn in 0,5 M Salpetersäure (aus Mn(NO3)2.4H2O) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03621.2000
KRAF03621.2000EA 45.3 EUR
KRAF03621.2000
Mangan-Standardlösung, 1000 mg/L Mn in 0,5 M Salpetersäure (aus Mn(NO3)2.4H2O) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Mangan-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST