Beryllium-Standardlösung, 5000 mg/l Be in 1 M Salpetersäure (aus Be) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03622.2000
KRAF03622.2000EA
310
EUR
KRAF03622.2000
Beryllium-Standardlösung, 5000 mg/l Be in 1 M Salpetersäure (aus Be) Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Beryllium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST