Natrium-Standardlösung, 5000 mg/L Na in 1 M Salpetersäure (aus NaNO₃) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03627.2000
KRAF03627.2000EA
135
EUR
KRAF03627.2000
Natrium-Standardlösung, 5000 mg/L Na in 1 M Salpetersäure (aus NaNO₃) Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Natrium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST