Cadmium-Standardlösung, 1000 mg/L Cd in 0,5 M Salpetersäure (aus Cd(NO3)2.4H2O) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03028.5020 03628.2000
KRAF03028.5020EA 0 EUR
KRAF03028.5020 KRAF03628.2000
Cadmium-Standardlösung, 1000 mg/L Cd in 0,5 M Salpetersäure (aus Cd(NO3)2.4H2O) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Cadmium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST