Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in 0,5 M Salpetersäure (aus NaNO₃) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03629.2000
KRAF03629.2000EA 45.3 EUR
KRAF03629.2000
Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in 0,5 M Salpetersäure (aus NaNO₃) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Natrium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST