Nickel-Standardlösung, 5000 mg/L Ni in 1 M Salpetersäure (aus Ni(NO3)2.6H2O) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03631.2000
KRAF03631.2000EA 135 EUR
KRAF03631.2000
Nickel-Standardlösung, 5000 mg/L Ni in 1 M Salpetersäure (aus Ni(NO3)2.6H2O) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Nickel-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST