Strontium-Standardlösung, 10000 mg/L Sr in 0,5 M Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03637.2000
KRAF03637.2000EA 45.3 EUR
KRAF03637.2000
Strontium-Standardlösung, 10000 mg/L Sr in 0,5 M Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Strontium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST