Titan-Standardlösung, 1000 mg/L Ti in 2 M Salzsäure (aus TiCl₄) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03641.2000
KRAF03641.2000EA 45.3 EUR
KRAF03641.2000
Titan-Standardlösung, 1000 mg/L Ti in 2 M Salzsäure (aus TiCl₄) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Titan-Standards
Standards: Traceable to NIST