Bor-Standardlösung, 5000 mg/L B in Wasser (aus B(OH₃)) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03651.2000
KRAF03651.2000EA 310 EUR
KRAF03651.2000
Bor-Standardlösung, 5000 mg/L B in Wasser (aus B(OH₃)) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Bor-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST