Molybdän-Standardlösung, 5000 mg/L Mo in 2 M Salpetersäure (aus (NH4)6Mo7O24.4H2O) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03658.2000
KRAF03658.2000EA 135 EUR
KRAF03658.2000
Molybdän-Standardlösung, 5000 mg/L Mo in 2 M Salpetersäure (aus (NH4)6Mo7O24.4H2O) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Molybdän-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST