Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in 0,5 M Salpetersäure (aus Cu) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03713.0000
KRAF03713.0000EA 81 EUR
KRAF03713.0000
Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in 0,5 M Salpetersäure (aus Cu) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Kupfer-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST