Dysprosium-Standardlösung, 1000 mg/L Dy in 0,5 M Salpetersäure (aus Dy₂O₃) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03716.0000
KRAF03716.0000EA 130 EUR
KRAF03716.0000
Dysprosium-Standardlösung, 1000 mg/L Dy in 0,5 M Salpetersäure (aus Dy₂O₃) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Dysprosium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST