Europium-Standardlösung, 1000 mg/L Eu in 0,5 M Salpetersäure (aus Eu₂O₃) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03718.0000
KRAF03718.0000EA 191 EUR
KRAF03718.0000
Europium-Standardlösung, 1000 mg/L Eu in 0,5 M Salpetersäure (aus Eu₂O₃) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Europium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST