Indium-Standardlösung, 1000 mg/L In in 0,5 M Salpetersäure (aus In2O3) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03727.2000
KRAF03727.2000EA 135 EUR
KRAF03727.2000
Indium-Standardlösung, 1000 mg/L In in 0,5 M Salpetersäure (aus In2O3) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Indium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST