Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 0,5 M Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03729.0000
KRAF03729.0000EA 81 EUR
KRAF03729.0000
Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 0,5 M Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lithium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST