Niob-Standardlösung, 1000 mg/L Nb in 1 M Flußsäure (aus NbCl5) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03732.0000
KRAF03732.0000EA 130 EUR
KRAF03732.0000
Niob-Standardlösung, 1000 mg/L Nb in 1 M Flußsäure (aus NbCl5) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Niob-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST